Fortfahren mit
57697
Advanced Protein-Assay
1× concentrate
Synonym(e):
Protein-Nachweis, verbessert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
storage temp.
2-8°C
General description
Das Verbesserter Protein-Nachweis Reagenz enthält die besten Bedingungen für eine tiefe Abweichung von Protein zu Protein, einem weiten Messbereich von Proteinkonzentrationen, ein sensibles Detektionslimit und einer einmaligen Färbung von rot nach blau.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
278131916071285-M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mathieu Panel et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 376(3), 348-357 (2020-12-12)
Mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening is a key event in cell death during myocardial ischemia reperfusion. Inhibition of its modulator cyclophilin D (CypD) by cyclosporine A (CsA) reduces ischemia-reperfusion injury. The use of cyclosporine A in this indication is
Romain Long et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(1), 201-209 (2013-10-29)
Carbon monoxide is continuously produced in small quantities in tissues and is an important signaling mediator in mammalian cells. We previously demonstrated that CO delivered to isolated rat heart mitochondria using a water-soluble CO-releasing molecule (CORM-3) is able to uncouple
Stéphanie Paradis et al.
Cardiovascular research, 98(3), 420-427 (2013-04-05)
The translocator protein (TSPO) is located on the outer mitochondrial membrane where it is responsible for the uptake of cholesterol into mitochondria of steroidogenic organs. TSPO is also present in the heart where its role remains uncertain. We recently showed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57697-500ML-F04061838219435
57697-100ML-F04061838219428
Questions
  1. Hello, Is this the Precision Red Advanced Protein Kit from Cytoskeleton, Inc.? Thanks in advance
    1 answer
    1. The original manufacturer information for this product is considered proprietary.