Fortfahren mit
52194
Tetramethylrhodaminisothiocyanat–Dextran
average mol wt 500,000
Synonym(e):
TRITC-Dextran 500, TRITC-Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 500,000
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran, also known as TRITC-Dextran or TRITC-Dextran 500, is a fluorescent dye and a novel drug. The fluorescent activity of TRITC-Dextran is detected at 555nm wavelength. [1]The TRITC-Dextran molecules are released in the cells through passive diffusion due to a concentration gradient.[2]
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran (TRITC-Dextran 500) is use as a fluorescent probe to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42874T1287T1162
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)