Fortfahren mit
T1162
Tetramethylrhodaminisothiocyanat–Dextran
average mol wt 65,000-85,000
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
TRITC-Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 155,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 65,000-85,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran/TRITC-Dextran is a fluorochrome.
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran has been used to evaluate the role of pores (and channels) in the initial stages of amylolysis. It has also been used in protein-fluorescent conjugation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4287452194R8881
description
average mol wt 65,000-85,000
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt ~10,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
purple to pink
color
-
color
-
color
light pink to red, very dark purple
mol wt
average mol wt 65,000-85,000
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 500,000
mol wt
average mol wt ~10,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)