Direkt zum Inhalt
T1287
Tetramethylrhodaminisothiocyanat–Dextran
average mol wt 155,000
Synonym(e):
TRITC-Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 155,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran/TRITC-Dextran is a fluorochrome.
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran has been used:
  • as fluorescent dyes
  • to test a range of molecule sizes in dextran transport assays
  • to label blood plasma in order to visualize the vasculature
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)