Fortfahren mit
5074
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D Hydrogel formation, PureCol EZ Gel
Synonym(e):
Kollagentyp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
35 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 647,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
bovine skin
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Assay:
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
€ 647,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PureCol EZ-Gel -Lösung,
biological source
bovine skin
Quality Segment
sterility
sterile
assay
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
form
solid
packaging
pkg of 35 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
PureCol wird für Zellkulturen, Gewebezüchtung (Tissue Engineering) und als Beschichtungsmaterial für Medizinprodukte verwendet.[1] PureCol EZ Gel ist eine vorformulierte Kollagenlösung, die durch einfaches Erwärmen auf 37 °C in einem Inkubator ein festes Gel bildet. Das Produkt besteht aus aufgereinigtem Rinderkollagen des Typs I in einer Konzentration von ca. 5 mg/ml (0,5 %), aus dem Medium DMEM/F-12 sowie einem Gemisch von L-Glutamin und Dipeptid (L-Alanin-L-Glutamin), wodurch eine lange anhaltende L-Glutamin-Quelle für Zellkulturen geschaffen wird.
Application
Die PureCol EZ Gel-Lösung wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Beschichtung von Kulturplatten, um das Anlegen und Wachstum von Nasenepithelzellen vom Menschen zu erleichtern
  • als Komponente in der Präparation bioartifizieller Sehnen, als Gelmatrix zum Anlegen von Sehnenzellen vom Menschen und die Förderung dessen Wachstums und Kollagenbildung[2]
  • zur Einbettung von aus Achillessehnen von Mäusen gewonnenen Zellen in 3D-Kollagenkonstrukte, die eine biomimetische Umgebung für die Untersuchung der Sehnenbiologie und die Durchführung von qPCR, immunhistochemischen und Western-Blot-Analysen bietet[3]
Features and Benefits
PureCol EZ Gel verbessert die Gelkonsistenz, indem es eine vorformulierte Lösung aus Medien und Kollagen bereitstellt, die auf einen neutralen pH-Wert justiert wurde. Dieses Produkt verhindert Konsistenzprobleme bei der Herstellung des Gels, die sich aufgrund verschiedener Variablen bei der Reagenzzugabe und der pH-Justierung sowie infolge uneinheitlicher Handhabungsbedingungen ergeben können. PureCol EZ Gel ist das ideale Produkt für die Erzeugung eines festen Gels und kann auch bei der Herstellung einer dünnen Schicht für die Kultivierung von Zellen verwendet werden. PureCol EZ Gel-Kollagen wird für den Gebrauch und die Lagerung in einer benutzerfreundlichen Verpackung bereitgestellt. Das Produkt ist steril und wird als gebrauchsfertige Lösung angeboten. PureCol EZ Gel ist in Mengen von 35 mL erhältlich und wird mittels einer aseptischen Verarbeitung hergestellt. 3D-Gele ermöglichen die Untersuchung der Auswirkungen der mechanischen Eigenschaften der ECM (z. B. Dichte und Steifigkeit) auf die Zellentwicklung, -migration und -morphologie. Im Gegensatz zu 2D-Systemen ermöglichen 3D-Umgebungen Zellerweiterungen für eine gleichzeitige Interaktion mit Integrinen auf allen Zelloberflächen, was in der Aktivierung spezifischer Signalwege resultiert. Die Steifigkeit bzw. Stabilität des Gels beeinflusst ferner die Zellmigration, die sich in 3D-Umgebungen anders gestaltet als in 2D-Umgebungen. Außerdem sind in 3D-Systemen integrin-unabhängige mechanische Interaktionen möglich, die sich aus der Verflechtung von Matrixfibrillen und Zellerweiterungen ergeben. Im Gegensatz dazu haften die Zellen in 2D-Systemen an einer flachen Oberfläche.1-3
Preparation Note
Verfahren zur Herstellung von 3D-Gel
1. PureCol EZ Gel aus der Lagerung bei 2–10 °C entnehmen. Um eine Gelierung zu verhindern, eine Produkttemperatur von 2–10 °C beibehalten.
2. PureCol EZ Gel in das Zellkultursystem einführen. Jetzt können der PureCol EZ Gel-Lösung Zellen hinzugefügt werden.
3. Zur Bildung des Gels die Lösung auf 37 °C erwärmen. Die Gelierung beginnt innerhalb von 40 Minuten; bis zur Bildung eines festen Gels vergehen ca. 90 Minuten.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4243G1393C2124
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
biological source
bovine hide
biological source
bovine skin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
assay
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PureCol EZ-Gel -Lösung
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
154458-10G04061833431498
5074-35ML04061832450384