Fortfahren mit
G1393
Bovine Gelatin
from bovine hide, Type B, liquid, suitable for cell culture
Gelatin solution
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
bovine hide
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
2% in H2O, tissue culture grade
€ 34,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gelatine -Lösung, Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine hide
Quality Segment
sterility
sterile
type
Type B
product line
BioReagent
form
solution
packaging
pkg of 100 mL, pkg of 20 mL
concentration
2% in H2O, tissue culture grade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
100‑200 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen. Es ist ein Hydrokolloid und reich an Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, die der Gelatine ihre strukturelle Stabilität geben. Sie wird aus dem alkalisch aufgeschlossenen Kollagen in Rinderhaut synthetisiert und als Gelatine Typ B bezeichnet. Gelatine wird für viele Anwendungen in der Lebensmittelindustrie verwendet. Nach dem Aufschluss nimmt sie eine zufällige Spiralstruktur von der dreifach helikalen Anordnung des Kollagens an. Die für die industrielle Produktion von Gelatine am häufigsten verwendete Materialquelle sind Nebenprodukte aus der Schlachtung. Gelatine vom Typ A und Typ B unterscheiden sich im isoelektrischen pH-Wert.[1] Dieses Produkt wird zur Verwendung als Zellkultur-Substrat bei 1 bis 5 μg/cm2 oder 0,5 bis 50 μg/ml empfohlen. Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie von der Anwendung und den Forschungszielen ab.
Application
Gelatinelösung wird verwendet:
  • für die Beschichtung von Zellkulturplatten oder -schalen für embryonale Stammzellkulturen, testikuläre Zellkulturen und neurale Rosetten
  • zur Beschichtung von Zellkulturen, um die Zelladhäsion zu verbessern
  • zur PCR, um die Taq-DNA zu stabilisieren
  • als Blockierungsreagenz im Western-Blot
  • in ELISA
  • in der Immunchemie
  • als Bestandteil von Medien für die Spezies-Differenzierung in der Bakteriologie
  • zur Untersuchung der von langkettigen Fettsäuren induzierten Veränderungen in der Genexpression bei neonatalen kardialen Monozyten
  • zur Prüfung der Mobilisierung des kapillaren Endothels in vitro, induziert durch Effektoren der Angiogenese in vivo
Biochem/physiol Actions
Die Gelierungs- und Oberflächeneigenschaften von Gelatine eignen sich für die Verwendung in Schäumen und Klebstoffen.[1] Sie dient auch als Klärungsmittel in fruchthaltigen Säften. Sie ist ein verdauliches Protein und wird in der Lebensmittelindustrie als Bindemittel, Verdickungsmittel, Stabilisator und Emulgator eingesetzt. Als biokompatibles Polymer wird sie auch als Abgabeträger für die Freisetzung aktiver Biomoleküle und für die Generierung von Gewebegerüsten in Tissue-Engineering-Anwendungen verwendet.
Preparation Note
Dieses Produkt wurde aus mit Kalklauge geäschertem Rinderhautgewebe gewonnen und wird als 2%ige Lösung in Wasser geliefert.
Disclaimer
Trockene Gelatine bleibt viele Jahre unverändert, wenn sie in einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Bei einer Erhitzung auf 100 °C in Gegenwart von Luft schwillt sie auf, wird weich und zersetzt sich in eine kohlenstoffhaltige Masse, wobei sich Pyridinbasen und Ammonium entwickeln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9391G189048722
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
biological source
bovine hide
biological source
bovine skin
biological source
Porcine skin
biological source
Porcine
concentration
2% in H2O, tissue culture grade
concentration
-
concentration
70—90% Biuret
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatine -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. For how long gelatin is stable at 2-8 °C?
    1 answer
    1. This 2% solution is sterilized by autoclaving and is quite stable when stored and handled properly. The product is not assigned an expiration or retest date. Products that fall into this category are subject to a warranty period of 1 year from the date of shipment. Please see the link below to review additional details available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/187/614/g6650-et-al-pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. London, U.K.
    • Reviews 3
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays when concerned about them detaching e.g. under lower serum conditions. Be sure to warm it up to room temp or 37ºC before attempting to aliquot and dilute as it is almost solid at 4ºC.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review