Fortfahren mit
C2124
Bovine Collagen Type I
6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
bovine skin
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
Concentration:
6 mg/mL
€ 1.030,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen -Lösung aus Rinderhaut, 6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
biological source
bovine skin
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
concentration
6 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
surface coverage
6‑10 μg/cm2
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Elastin
, Peptide Source: Fibronectin
foreign activity
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
In mammals, collagen type 1 is a widely expressed fibrous protein. It constitutes to one-third of the total protein in humans. Collagen fibril is the basic component of the tissues containing collagen. It is predominantly expressed in the extracellular matrix, and is also found in arterial walls, tendons, ligaments, skin, cornea, bone and dentin. Collagen structure possesses a triple helix polypeptide strand.
Application
Diese hochgradig aufgereinigte Lösung eignet sich für die Bildung einer 3D-Matrix in Zellkultur. 3D-Kollagengele imitieren die In-vivo-Zellphysiologie besser als traditionelle 2D-Systeme und erwiesen sich als erfolgreich für verschiede Zelltypen, einschließlich Herz- und Corneafibroblasten, Kupffer-Zellen und Neuroblastomzellen. Solche 3D-Gele sind auch nützlich für Untersuchungen der Mechanotransduktion, einer Zellsignalisierung, welche die Umwandlung von mechanischen Signalen zu biochemischen Signalen involviert.
Collagen solution from bovine skin has been used as a substrate in cell adhesion assay.
Biochem/physiol Actions
In 3D-Umgebungen können Zellfortsätze Integrine auf Zelloberflächen nutzen, um bestimmte Signalwege zu aktivieren, und integranabhängige mechanische Wechselwirkungen, die aus der Verflechtung von Matrixfibrillen resultieren, sind möglich.
Collagen type 1 is a versatile building material required for tissue elasticity and maintains the stability and strength in a variety of tissues. Collagen is also present in byssus thread of invertebrates, which helps in surface attachment. Defective collagen affects the biomechanical property of arterial tissue.
Preparation Note
This product is prepared from type I bovine collagen purified and extracted from skin and contains a high monomer content. The raw collagen used to prepare this product has been isolated from a closed herd and purified with a GMP manufacturing process that includes inactivation of any possible prion or viral contamination. As supplied, it is a 6 mg/mL aqueous solution in 0.01 M HCl at a pH of 2.0.
Other Notes
Kollagen Typ I unterscheidet sich von anderen Kollagenen durch seine geringe Lysin-Hydroxylierung und den geringen Kohlenhydratgehalt. Als Heterodimer, das aus zwei a1-Ketten und einer a2-Kette besteht, bildet es bei einem neutralen pH-Wert und 37 °C spontan ein Tripelhelixgerüst.
Kollagen wird in verschiedene strukturell und genetisch unterschiedliche Typen unterteilt. Wir verwenden die von Bornstein und Traub vorgeschlagene Nomenklatur. Achten Sie darauf, dass Sie Sigma-Bezeichnungen nicht mit anerkannten Collagen-Typen verwechseln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9791C3867C7661
biological source
bovine skin
biological source
bovine (calf) skin
biological source
rat tail
biological source
rat tail
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
concentration
6 mg/mL
concentration
-
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen -Lösung aus Rinderhaut
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I dissolve this collagen in an aqueous solution? Which buffer should I use?
    1 answer
    1. For 3-D gel preparation, mix 8 parts of chilled collagen solution with 1 part of 10x PBS or 10x culture medium.
      This product is prepared from type I bovine collagen purified and extracted from skin and contains a high monomer content. The raw collagen used to prepare this product has been isolated from a closed herd and purified with a GMP manufacturing process that includes inactivation of any possible prion or viral contamination. As supplied, it is a 6 mg/mL aqueous solution in 0.01 M HCl at a pH of 2.0.
      Helpful?
  2. How can I dissolve this collagen in an aqueous solution?
    1 answer
    1. For 3-D gel preparation, mix 8 parts of chilled collagen solution with 1 part of 10x PBS or 10x culture medium.