Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,70 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensolubility
H2O: insoluble
Quality Level
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: insoluble | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, blue |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 47255-10G-F | 04061832532202 |
| 47255-1G-F | 04061826661024 |