Fortfahren mit
B6756
Brillantgrün
Dye content ~90 %, Powder
Synonym(e):
Astradiamant Grün GX, Basic Green 1, Diamantgrün, Ethylgrün, Malachit Grün G, Smaragdgrün, Solid Grün JO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-190-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901207
Colour Index Number:
42040
€ 66,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brillantgrün, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
color
blue-green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliant Green has been used for the staining of nodule initials in Lupinus angustifolius and Arachis hypogaea.
Biochem/physiol Actions
Brilliant Green is a dye and an antiseptic agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B401419958367060
color
blue-green
color
dark green
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 0.1%
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brillantgrün
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)