Fortfahren mit
46393
Fluo-3
suitable for fluorescence, ~70%
Synonym(e):
4-(2,7-Dichlor-6-hydroxy-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylendioxy)-dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H30Cl2N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
769.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~70%
Quality Level
form
solid
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(O)c(Cl)cc35)c1
InChI
1S/C36H30Cl2N2O13/c1-18-2-4-24(39(14-32(43)44)15-33(45)46)30(8-18)51-6-7-52-31-9-19(3-5-25(31)40(16-34(47)48)17-35(49)50)36-20-10-22(37)26(41)12-28(20)53-29-13-27(42)23(38)11-21(29)36/h2-5,8-13,41H,6-7,14-17H2,1H3,(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)
InChI key
OZLGRUXZXMRXGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluo-3 and related molecule Fluo3/AM are used as a fluorescence indicator of intracellular calcium (Ca2+). Fluo-3 may be use for flow cytometry and confocal laser scanning microscopy using visible light excitation (compatible with argon laser sources operating at 488 nm). Fluorescence intensity increases about 40-fold after calcium binding.
Other Notes
Fluoreszenzindikator für Calcium mit Anwendung in der Durchflusszytometrie. Die Fluoreszenzintensität steigt circa um den Faktor 40 nach Bindung an Calcium[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73881M043100927082
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
fluorescence
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
~70%
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥95%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P A Vandenberghe et al.
Journal of immunological methods, 127(2), 197-205 (1990-03-09)
Cytoplasmic free calcium [( Ca2+]i) is a key intracellular messenger in many cell types. We have used fluo-3, a recently developed calcium probe, to study [Ca2+]i in resting and stimulated human peripheral blood T lymphocytes. The spectral properties of fluo-3
Li-Yan Zhao et al.
Acta pharmacologica Sinica, 39(5), 875-884 (2018-03-30)
Xyloketal B (Xyl-B) is a novel marine compound isolated from mangrove fungus Xylaria sp. (No 2508). We previously showed that Xyl-B promoted endothelial NO release and protected against atherosclerosis through the Akt/eNOS pathway. Vascular NO production regulates vasoconstriction in central
Xiao-Ting Huang et al.
Endocrinology, 158(11), 3900-3913 (2017-09-25)
Type 2 diabetes, which features β-cell failure, is caused by the decrease of β-cell mass and insulin secretory function. Current treatments fail to halt the decrease of functional β-cell mass. Strategies to prevent β-cell apoptosis and dysfunction are highly desirable.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46393-1MG-F04061826678848
46393-5MG-F04061833277256