Wichtige Dokumente
927082
Ni(COD)(Cy-BQ)
≥95%
Synonym(e):
(1,5-cyclooctadiene)([1,1′:4′,1″-tercyclohexane]-3′,6′-diene-2′,5′-dione)nickel(0)
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)