Fortfahren mit
73881
Fluo 3-AM
≥90% (TLC)
Synonym(e):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichlor-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylendioxy)-dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure-tetrakis-(acetoxymethyl)ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 766,00
€ 383,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H50Cl2N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1129.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
€ 383,00
Listenpreis€ 766,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
fluorescence
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Zell-permeabler Fluoreszenzindikator für intrazelluläres Ca2+; zeigt keine Fluoreszenz bis er intrazellulär hydrolysiert wird und /oder wenn Ca2+ anwesend ist; die geringere Bindungsaffinität erlaubt die Messung höherer Peaks von Ca2+-Übergängen als mit Flura 2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
343242M3929446393
description
≥90% (TLC)
description
Membrane-permeable version of FLUO 3. Unlike all other Ca2+ indicators, FLUO 3/AM is non-fluorescent until it is hydrolyzed in the cell by cellular esterases. It is insensitive to Mg2+.
description
1 mM in DMSO, ≥99.0% (TLC)
description
suitable for fluorescence, ~70%
fluorescence
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
fluorescence
-
fluorescence
λex 506 nm; λem 525.0 nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
fluorescence
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
~70%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluo 3-AM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)