Fortfahren mit
39693
(±)-2,3-Dihydroxy-isovaleriansäure Natriumsalz Hydrat
≥95% (CE)
Synonym(e):
2,3-Dihydroxy-3-methyl-buttersäure Natriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9O4Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.11 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722373
€ 321,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (CE)
form
powder or crystals
impurities
~12% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KGRRZNPTTZIUMS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Racemic form of intermediate in L-valine catabolism and anabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61668S501271645
assay
≥95% (CE)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
~12% water
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)