Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,50 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 377,00 |
Über diesen Artikel
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
loss
20-21% loss on drying
pH
8.8-9.4 (50 mg/mL in H2O)
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| form crystals | form crystals | form solid | form crystalline |
| pH 8.8-9.4 (50 mg/mL in H2O) | pH 8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - |
| solubility hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 93 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumphosphat Dihydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71645-5KG | 04061832850092 |
| 71645-1KG | 04061832850061 |