Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 | |
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 745,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥1300 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1300 U/mL
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 25°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1300 U/mL | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥70 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form liquid | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CDS003547-250MG | 04061828966479 |
| 39488-5ML | 04061838082435 |
| 39488-1ML | 04061838082428 |