Merck
N3665
Pyrimidine Nucleoside Phosphorylase from Bacillus subtilis
recombinant, expressed in E. coli, ≥70 units/mg protein
Synonym(e):
PynP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
Specific activity:
≥70 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥70 units/mg protein
storage temp.
−20°C
General description
The roles of the residues in the catalytic active site of pyrimidine nucleoside phosphorylase from Bacillis subtilis have been elucidated using hybrid quantum-mechanical/molecular-mechanical methods.
Biochem/physiol Actions
Pyrimidine nucleoside phosphorylase functions in the nucleotide synthesis salvage pathway by catalyzing the reversible phosphorolysis of pyrimidines. Both uridine and thymidine are substrates.
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of 2′-deoxyuridine and phosphate to uracil and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 37 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)