Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
fluorescence
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
InChI key
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 95% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimid BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/318/294/efefa674-7883-4fc7-ad57-ea90ff85069a/640/efefa674-7883-4fc7-ad57-ea90ff85069a.png)