Fortfahren mit
408972
2-(Diethylamino)ethylacrylat
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCOOCH2CH2N(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
219-378-5
MDL number:
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.77 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
95%
contains
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
InChI key
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226289667609D141208
description
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
97%
description
97%
description
99%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.732 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C
density
-
bp
199 °C (lit.)
bp
84 °C (lit.)
bp
189 °C/760 mmHg
bp
-
contains
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
contains
-
contains
-
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
165.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.9 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)