Fortfahren mit
8.03237
2-(Dimethylamino)ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-(Dimethylamino)ethanol, N,N-Dimethylethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,50
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 474,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-542-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 33,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
2130 mg/kg LD50, oral (Rat), 1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
transition temp
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,886–0,887
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Dimethylamino)ethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - Seta closed cup
flash_point_c
40 °C - Seta closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)