Fortfahren mit
31589
Diethanolamin
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-868-0
Beilstein/REAXYS Number:
605315
MDL number:
€ 46,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
carbonate (CO32-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
OCCNCCO
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Component in diethanolamine-hydrochloric acid buffer (pH 7.80 - 9.90); Improved chemiluminescent detection of alkaline phosphatase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
315903981791.16205
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
EMSURE®
form
liquid, viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
form
solid or liquid
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 105 g/L at 20 °C
solubility
-
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)