Wichtige Dokumente
398179
Diethanolamin
ACS reagent, ≥98.5%
Synonym(e):
2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.98 atm ( 100 °C)
Assay
≥98.5%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
689 °F
Äquiv.gew.
104.0-106.0 Apparent
Expl.-Gr.
10.6 %
Verunreinigungen
≤0.15% water
≤1.0% C2H7NO
≤1.0% C6H15NO3
Glührückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 105 g/L at 20 °C
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?