Fortfahren mit
1.16205
Diethanolamin
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Diethanolamin, ß,ß′-Dihydroxydiethylamin, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-868-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
269-270 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
365-370 °C
potency
676 mg/kg LD50, oral (Rat), 8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.25% Water (Karl Fischer), ≤0.3% Ethanolamine (GC), ≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
kinematic viscosity
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
169578.0311631590
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid, viscous liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
269-270 °C/1013 hPa
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.25% Water (Karl Fischer), ≤0.3% Triethanolamine (GC), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.3% Ethanolamine (GC), ≤0.002% Sulfate (SO4)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.15% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116205100004022536164014