Fortfahren mit
31190
D.E.R. 732
used as embedding medium
Synonym(e):
Epoxy-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
€ 138,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
€ 138,00
Listenpreis€ 184,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
Application
aliphatisches Diepoxid, das beim Abmischen mit normalen Harzen die Flexibilität, Dehnung und Schlagzähigkeit erhöht; dient auch zur Viskositätenerniedrigung anderer Harze
Legal Information
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3119131185I4758
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
saline suspension
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is D.E.R 732 aerospace grade?
    1 answer
    1. Product 31190 is supplied for research and development as an embedding medium for microscopy. It has not been determined suitable for aerospace applications.