Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
kürzerkettiges aliphatisches Diepoxid; ergibt etwas geringere Flexibilität, Schlagzähigkeit und Dehnung als D.E.R. 732 bei verbesserter Wärmeformbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit; mit Lemoanschluss
Legal Information
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form viscous liquid |
| density 1.14 g/mL at 20 °C | density - | density - | density 1.157 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?