Fortfahren mit
31185
D.E.R.® 332
used as embedding medium
Synonym(e):
Bisphenol A-Diglycidylether, Epoxy-Harz, 2,2-bis[4-(Glycidyloxy)phenyl]propan, 4,4′-Isopropylidendiphenol-diglycidylether, BADGE, D.E.R.® 332
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
UNSPSC Code:
12161502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-823-5
Beilstein/REAXYS Number:
299026
MDL number:
€ 96,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
InChI key
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
aussergewöhnlich reines, niedrigmolekulares Harz für Zwecke, bei denen es auf die Farbe, die geringe Viskosität und die guten Eigenschaften bei erhöhter Temperatur ankommt
Legal Information
D.E.R. is a registered trademark of Blue Cube IP LLC
Disclaimer
kristallisiert bei Raumtemperatur sehr langsam; kann durch Erwärmen auf 50-55°C geschmolzen werden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D341515138731811
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
507.2 - 514.4 °F - closed cup
flash_point_c
264 - 268 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. If you order an epoxy resin, does it include a hardener?
    1 answer
    1. The product D.E.R.™ 332 refers to the epoxy resin component only. It does not include a hardener. Epoxy resins generally require a separate hardener or curing agent to initiate the curing process and achieve the desired properties.