Fortfahren mit
30970
Deoxycholsäure Natriumsalz
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.55
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
€ 57,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
ox bile
Quality Segment
description
anionic
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
≤1% cholic acid (HPLC), ≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubility
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
application(s)
advanced drug delivery
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Natriumdesoxycholat, ein Gallensäurederivat, ist ein wichtiger Bestandteil der biochemischen und zellbiologischen Forschung. Dieses wasserlösliche Detergens wird häufig in Protein-Experimenten verwendet, beispielsweise bei der Herstellung von Zelllysat und bei der Liposomenpräparation. Es unterstützt die Extraktion von Membranproteinen, die Extraktion von Lipidverbindungen und die Trennung des Zellkerns. Natriumdesoxycholat wird auch bei Cholesterin-Flockungstests und bei der Affinitätschromatographie zur Säulenelution oder -regeneration verwendet. Es wird ferner häufig in der Mikrobiologie für die Zelllyse eingesetzt, insbesondere weil es durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden kann.
Natriumdesoxycholat wird auch in eluierenden Puffern für die Affinitätschromatographie verwendet und spielt bei der DNA- und RNA-Extraktion aus Zellen und Geweben in molekularbiologischen Anwendungen eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus wird es als Katalysator bei der Vorbereitung von Proteinextrakten für das Immunblotting und die Immunpräzipitation von radioaktiv markierten Proteinen verwendet.
Application
Natriumdesoxycholat wird für die Präparation von Proteinextrakten für Immunblotting[1] und für die Immunpräzipitation radioaktiv markierter Proteine verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Natriumdesoxycholat ist ein Gallensalz, das die apikale bis basolaterale Akkumulation von Epirubicin in Caco-2-Zellen[3] sowie eine gesteigerte serosale Absorption von Epirubicin im Jejunum und Ileum der Ratte stimuliert.[4] Natriumdesoxycholat dissoziiert Histon II von DNA und bewirkt die Lyse der Virusmembran.[5]
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie.
  • Kann bei der Elektrophorese und bei der DNA- und RNA-Aufreinigung verwendet werden.
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6750SRE0046D5670
technique(s)
DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (titration)
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
aggregation number
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholsäure Natriumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf