Fortfahren mit
D5670
Deoxycholsäure Natriumsalz Monohydrat
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 768,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3643164
MDL number:
€ 237,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
mol wt
432.57 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.010%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Natriumdesoxycholat(SDC)-Monohydrat ist ein Gallensäuresalz.
Application
Leistungsstarkes Solubilisierungsmittel; wird in der Solubilisierung von Östrogen-Synthetase aus humanen Plazenta-Mikrosomen verwendet.
Natriumdesoxycholat-Monohydrat wurde in einer Studie zur Beurteilung einer Methode zur Immobilisierung von Lipoxygenase in einer Alginat-Silikat-Gelmatrix eingesetzt. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der In-vitro-Auflösung von Gallensteinen verwendet. [1]
Biochem/physiol Actions
Gallensalz
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3097030968SRE0046
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid
impurities
≤1% cholic acid (HPLC), ≤6% water
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% cholic acid (TLC), ≤6.1% water
impurities
-
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
-
cation traces
Al: ≤0.002%, Bi: ≤0.0005%, Cd: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, Li: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, K: ≤0.010%, Mo: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Mg: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)