Fortfahren mit
D6750
Deoxycholsäure Natriumsalz
≥97% (titration)
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 758,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.55
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
€ 38,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Desoxycholsäure-Natriumsalz ist auch bekannt als Natriumdesoxycholat und ein äußerst vielseitig einsetzbares ionisches Reinigungsmittel, das wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zur Auflösung membrangebundener Proteine und zur Zellllyse verwendet wird. Der Wirkmechanismus besteht darin, die Zellmembranen aufzubrechen und die hydrophoben Moleküle aufzulösen, wodurch dieses Reagenz in wissenschaftlichen Forschungsanwendungen von unschätzbarem Wert ist. In der Proteinforschung spielt es eine entscheidende Rolle bei der Solubilisierung von Proteinen, insbesondere von in Membranen eingebetteten Proteinen, um deren Extraktion, Aufreinigung und anschließende Analyse zu ermöglichen.
Darüber hinaus ermöglicht Natriumdesoxycholat auch die Nukleinsäurenextraktion aus Zellen und Geweben. Durch die Zelllyse und das Aufbrechen zellulärer Strukturen erleichtert es die Freisetzung und Aufreinigung von Nukleinsäuren und ist daher in der Zellbiologie und biochemischen Forschung wertvoll. Über diese Anwendungen hinaus ist es aufgrund seiner wirksamen Zelllyseprozesse ein wertvolles Werkzeug für das Aufbrechen von Zellen und die Freisetzung ihrer Inhalte und bietet weitere Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen biologischen Studien, einschließlich Mikroskopie, Zellbiologie und biochemischer Forschung.
Application
In dem aus braunem Fettgewebe hergestellten Lysepuffer wird Natriumdesoxycholat verwendet.[1] Er wird in der Dezellularisierung des Aortenklappen-Conduit verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Solubilisiert Fette für die Absorption im Darm.
Features and Benefits
Vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06504S1827SRE0046
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
aggregation number
3-12
aggregation number
-
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
HLB
-
HLB
16
HLB
16
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholsäure Natriumsalz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Chemistry and biology of bile acids.
Mukhopadhyay S and Maitra U
Current Science, 87, 1666-1683 (2004)
Methods in Cell Biology (1974)
Development of decellularized aortic valvular conduit coated by heparin-SDF-1a multilayer.
Zhou J et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 99, 612-612 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6750-10G04061835544073
D6750-100G04061835544066
D6750-25G04061835544080
D6750-500G04061835544097
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How safe is this product when used on animals?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. While not tested for in vitro or in vivo use, this product has been used successfully in animal models by other customers. Please see the links below to review example publications:
      Corroboration of naringin effects on the intestinal absorption and pharmacokinetic behavior of candesartan cilexetil solid dispersions using in-situ rat models.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24918161/
      MicroRNA-101 inhibits rat cardiac hypertrophy by targeting Rab1a.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25850725/
      A model of metabolic syndrome and related diseases with intestinal endotoxemia in rats fed a high fat and high sucrose diet.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25502558/
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf