Fortfahren mit
21742
Caprylsäure-4-nitrophenylester
≥90.0% (GC), liquid
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-caprylat, 4-Nitrophenyloctanoat, Octansäure-4-nitrophenylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8989916
€ 59,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caprylsäure-4-nitrophenylester, ≥90.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI key
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4377N8130N3627
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.510
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)