Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 373,00 |
Über diesen Artikel
€ 373,00
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(26)29-23-20-18-22(19-21-23)25(27)28/h18-21H,2-17H2,1H3
InChI key
HAIZAZONHOVLEK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lipase substrate | description ≥97% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description technical grade |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥97% | assay - | assay - |
| solubility chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?