Fortfahren mit
N8130
4-Nitrophenylacetat
esterase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder or crystals
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-593-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
515874
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenylacetat, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
General description
Chromogenic esterase substrate.
Application
4-Nitrophenyl acetate has been used:
  • to evaluate esterase activity in human embryonic kidney cell line[1]
  • in carbonic anhydrase inhibition assay
  • to study its conversion to p-nitrophenol (p-NP) by the esterase activity of bovine serum albumin
  • as a substrate to determine carboxylesterase (CES) activity in mouse liver cells[2]
  • to study the advantages of bioconjugation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) and magnetic iron oxide nanoparticles (MIONPs) in magnetic CLEAs matrix
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4377N3627N0252
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PON1(5444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
75-77 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenylacetat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)