The optical density is >320 at 530nm.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 355,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
For detection of biotinylated compounds.
Streptavidin gold can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent conjugates, fluorescent probes, labels, particles and stains, and streptavidin and avidin conjugates. Streptavidin gold has been used in a study to develop a simple, rapid, and sensitive method for visual detection of sequence-specific DNA. Streptavidin gold has also been used in a study to report the first instance of a novel application of mid-infrared chemical imaging (IRCI) for the fluorophore-free detection and identification of mycoplasma species.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| particle size 40 nm | particle size 20 nm | particle size - | particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the O.D. of item 07211-1ML Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii?