Fortfahren mit
53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Synonym(e):
Streptavidin Gold conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
particle size
20 nm
absorption
≤3.0 at 520 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07211RSTREP-ROS1638
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
buffered aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
absorption
≤3.0 at 520 nm
absorption
-
absorption
-
absorption
-
particle size
20 nm
particle size
40 nm
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What conjugation method is used to make this product?
    1 answer
    1. The conjugation method is considered proprietary and cannot be disclosed.