Fortfahren mit
04473
2,4-Pyridindicarbonsäure
≥98.0%
Synonym(e):
Lutidinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-892-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131631
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pyridinedicarboxylic acid is an in vitro and in cell inhibitor, as well as a known inhibitor of the histone lysine demethylases. 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to determine that ruthenium(II) complexes exert antimetastatic effects on several tumor cell lines in vitro, achieved mostly by the effect on cell adhesion, migration and angiogenesis. . 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to develop an assay that represents the first report of a RapidFire mass spectrometery assay for an epigenetics target.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.21052023218.00736
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Pyridindicarbonsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)