Fortfahren mit
8.00736
4-Pyridincarbonsäure
for synthesis
Synonym(e):
4-Pyridincarbonsäure, Isonicotinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,60
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-228-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
€ 26,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
bp
260 °C/20 hPa
mp
315-319 °C
solubility
6 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[n+H]1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • N-Sulfonsäure-pyridinium-4-carbonsäurechlorid als Katalysator: In dieser Studie wird die Verwendung dieser Verbindung als Katalysator für die Kondensationsreaktion von Aldehyd mit Thiobarbitursäure beschrieben. Die katalytische Leistung wird im Kontext einer verbesserten Reaktionseffizienz charakterisiert (Moosavi-Zare, Afshar-Hezarkhani, 2020).
  • Synthese entzündungshemmender Substanzen: Diese Studie konzentriert sich auf die Synthese potenzieller entzündungshemmender Substanzen unter Triazolthioacetamiden aus 4-Pyridincarbonsäure und erweitert die pharmakologischen Möglichkeiten von Pyridinderivaten (Syrovaya, Chalenko, Demchenko, 2016).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.210528.06754P64200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
pH
3-4 (20 °C, 6 g/L in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
6 g/L
solubility
2.49 g/L
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800736000504022536361932
800736025004022536361949