Merck
8.21052
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Pyridinedicarboxylic acid, Lutidinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,4-(HOOC)2C5H3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
207-892-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
242-243 °C
solubility
2.49 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cc(cc1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Pyridinedicarboxylic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c