Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,20 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
Über diesen Artikel
€ 44,20
Quality Level
assay
≥90%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form - |
| assay ≥90% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay 99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤10% water | impurities ≤26% water | impurities ≤15.0% water (KFT) | impurities - |
| optical activity [α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4 | optical activity [α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter) | optical activity - | optical activity - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 199346-10G | 04061836825669 |
| 199346-50G | 04061836825676 |
| 01897-250MG | 04061838611383 |
| 01897-1G | 04061838611376 |