Fortfahren mit
01930
Adenosin-5′-monophosphat Dinatriumsalz
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5′-AMP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N5Na2O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
224-961-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3586732
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Biological source:
microbial (Candida utilis), synthetic
Form:
powder
€ 56,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
microbial (Candida utilis), synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
impurities
≤26% water
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Application
Adenosine 5′-monophosphate (5′-AMP) has many uses in nature. 5′-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase (AMPK). It may be used as a substrate by a variety of enzymes such as AMP-thymidine kinase (EC 2.7.1.114), AMP deaminase (EC 3.5.4.6) and 5′-nucleotidase (EC 3.1.3.5).
Adenosine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • as a dissolved organic phosphorus (DOP) compound to study its rate of hydrolysis in Escherichia coli lysates[1]
  • to induce calcium responses in Fura2-loaded osteoblast (C2-OB)[2][2]
  • as a nucleotide metabolite in the medium for the isolation, culture, and identification of glioma stem cells (GSCs)[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
01897A26209A1752
biological source
microbial (Candida utilis), synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
yeast
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
impurities
≤26% water
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, could you please specify the storage temperature for this item? Thank you.
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature under inert gas.