Fortfahren mit
01905
Adenosin-5′-diphosphat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5′-ADP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
€ 250,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O10P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.55
EC Number:
200-392-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67722
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤15.0% water (KFT)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
Application
Adenosin-5′-diphosphat (5′-ADP oder ADP) wurde als Prüfverbindung zur Untersuchung der endothelabhängigen vaskulären Reaktion von salzempfindlichen (DS) und salzresistenten (DR) Dahl-Ratten verwendet.[1] Dieses Produkt wurde zur Untersuchung der verschiedenen P2-Purinrezeptor-Subtypen in caninen vaskulären glatten Muskeln und Endothel verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-diphosphat induziert die humane Thrombozytenaggregation und blockiert die stimulierte humane Thrombozytenadenylatcyclase nicht kompetitiv.[3]
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
01897A6904A6779
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90%
assay
90-95%
assay
≥97%
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15.0% water (KFT)
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I want a cell culture graded ADP to study endothelial functions in HUVECs. Will you guarantee that this is adequate for such study?
    1 answer
    1. This product cannot be guaranteed for this application as it is not tested for use in cell culture. A cell culture-tested version of the Adenosine 5′-diphosphate product is not currently offered.