Merck
T9284
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioXtra
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
Größe auswählen
100 ML
€ 148,00
500 ML
€ 259,00
1 L
€ 408,00
€ 148,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 148,00
500 ML
€ 259,00
1 L
€ 408,00
About This Item
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
Beilstein:
2315025
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 148,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
BioXtra
Form
liquid
Methode(n)
permeability assay: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Phosphorus (P)
Glührückstand
≤0.4%
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triton X-100 ist gewöhnliches nicht-ionisches Tensid und Emulgiermittel, das oft in biochemischen Anwendungen zur Lösung von Proteinen eingesetzt wird. Es wird als relativ milde, nicht-denaturierende Reinigungslösung angesehen und ist in zahlreichen Referenzen als standardmäßig zugegebene Reagenz angegeben. Es wird zum Lysieren von Zellen zwecks Extrahierung von Protein und zellulären Organellen verwendet. Es kann außerdem die lebende Zellmembran zur Transfektion permeabilisieren.[1][2]
Anwendung
Triton X-100 wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Zusammen mit Span® 80 und Tween® 80 in Mineralöl für die Herstellung der Ölphase von Mikroemulsionen in PCR-Verfahren[3][4][5]
  • Als Komponente von NX-Puffer, der zum Bündeln und Zersetzen der Mikroemulsionen nach dem PCR-Cycling verwendet wird.[3]
  • In Blockierungslösung während immunzytochemischen Verfahren[6][7]
  • Während Deglycosylierungsverfahren[8]
  • Zur Membransolubilisierung[9]
  • Für die Zellpermeabilisierung[9][10]
  • Zur Dezellularisierung von Schweineherzklappengewebe[11]
Biochem./physiol. Wirkung
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • BioXtra Grade-Produkt für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Nichtionisches nichtdenaturierendes Reinigungsmittel
  • Überlegen als Benetzungsmittel und Emulgator
  • Sehr vielseitiges Tensid
Rechtliche Hinweise
Span is a registered trademark of Croda International PLC
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)
Membrane and acto-myosin tension promote clustering of adhesion proteins.
Delanoe-Ayari H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(8), 2229-2234 (2004)
Detection of fetal DNA in maternal plasma by microarray coupled with emulsions PCR.
Ge Q, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 369(1), 82-88 (2006)
Angiotensin II AT1 receptor blockade decreases vasopressin-induced water reabsorption and AQP2 levels in NaCl-restricted rats.
Kwon TH et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 288, F673-F673 (2005)
Proinflammatory chemokine induction in keratocytes and inflammatory cell infiltration into the cornea.
Hong JW et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42, 2795-2795 (2001)
Protokolle
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this the Triton X-100 (T9284) considered sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Should this be a requirement, see product 648463, a 10% sterile solution of Triton X-100. https://www.sigmaaldrich.com//product/mm/648463
      Helpful?
  4. Hi, I wanna to ask how to make 0.1% triton. how much TritonX-100 I should use. Because I really can't understand what does X-100 mean.
    1 answer
    1. This item is considered 100 % Triton X-100. A 1000 x dilution can be used to make a 0.1% triton solution.
      Helpful?
  5. What's the surface tension of this product?
    1 answer
    1. T9284 is Triton X100 that comes from Dow Chemical Company. The surface tension is 33 dynes/cm at 1% actives, 25°C as per the technical data sheet on the vendor's website: https://www.dow.com/en-us/pdp.triton-x-100-surfactant.85735z.html#tech-content
      Helpful?
  6. What is the Surface Tension value of Triton X-100? and, what is the hydrophilic/lipophilic balance (HLB) and critical micelle concentration (cmc) of Triton X-100?
    1 answer
    1. • Cloud Point @1% Aqueous (ASTM D 2024): 66 °C
      • CMC (25°C): 189 PPM
      • Foam Height - Initial (0.1 wt% actives): 128 mm
      • Foam Height-5 minutes (0.1 wt% actives): 107 mm
      • HLB: 13.4 Moles EO: 9.5 Pour Point: 1 °C
      • Surface Tension (1% actives, 25 °C): 33 dynes/cm
      Helpful?
  7. What is the expiration date for the products?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 2.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. Hello, I bought the following product: Triton X-100 (T9284) - BioXtra and I was wondering what grade is it? Is it suitable for nucleic acid extraction? Thanks, Irene
    1 answer
    1. The BioXtra products are characterized by more stringent testing protocols that may include trace metal analysis and specialized suitability testing. This product is not tested specifically for nucleic acid extraction. However, there is no specific aspect of the product that would render it unsuited for this application. For future reference, the molecular biology grade (T8787) may be of interest. This product is tested for DNAse and RNAse activity. See the links below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T8787-BULKSLCJ6163.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t8787