Fortfahren mit
T6399
Trichloressigsäure
ACS reagent grade, ≥99.0%
Synonym(e):
TCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-927-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trichloressigsäure, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
impurities
Substances darkened by sulfuric acid, passes test, ≤0.01% insoluble matter
ign. residue
≤0.03%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
pH
(1 at 81.7 g/l at 25 °C)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
Traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Fällung. Zum Entkalken und als Fixationsmittel in der Mikroskopie verwendet.
  • Trichloressigsäure wird zur Ausfällung von zirkulierendem sLRP (Soluble Low Density Lipoprotein Receptor-related Protein-1) isoliert vom Plasma verwendet.
  • Es kommt auch bei der Extraktion von Ascorbinsäure aus Pflanzenproben zum Einsatz. Zudem wird es zur Herstellung von Ascorbat-Standards für den Ascorbat-Assay verwendet.
  • Es wird auch zur Ausfällung von mittels IMAC (Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography) isolierten Phosphoproteinen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91230T4885T9159
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
flakes
form
powder or crystals
form
-
solubility
H2O: 1 g/10 mL
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
pH
(1 at 81.7 g/l at 25 °C)
pH
-
pH
1 (at 25 °C, 81,7  g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloressigsäure
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Casein Kinase 2 (CK2)-mediated Phosphorylation of Hsp90? as a Novel Mechanism of Rifampin-induced MDR1 Expression.
Kim SW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 17029-17029 (2015)
Measurement of reduced, oxidized and total ascorbate content in plants.
Gillespie KM and Ainsworth EA
Nature Protocols, 2, 871-871 (2007)
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T6399-100G04061835559831
T6399-250G04061835559848
T6399-500G04061837371455
T6399-1KG04061835569755
T6399-5G04061837371462
T6399-4X100G04061837371448
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. The answer stated 7 month ago says that "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA." The powder purity being 99%, why wouldn't it be 100g of TCA for 100 mL of water for a 100% w/v solution?
    1 answer
    1. The formula "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 mL of water to 500 g of TCA" is sourced from Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., Sambrook, J. F., et al., Cold Spring Harbor Laboratory Press (Cold Spring Harbor, NY: 2001), p. A1.29.
      Solutions should be prepared accurately at any given temperature by weighing into a volumetric flask, dissolving, and then bringing to the specified volume. The Molecular Cloning application may not have required an accurate solution. Volumes prepared using graduated cylinders are less accurate than those prepared using a To Contain class A volumetric flask, even if densities have been established. Unless specifically following the Molecular Cloning paper, it is best to prepare the solution using the established and correct method.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What are the recommended solubility and storage conditions for the trichloroacetic acid (TCA) product with CAS number 76-03-9?
    1 answer
    1. A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA. The resulting clear solution will have a density of approximately 1.45 g/ml. Do not use plastic dishes and containers. Solution storage temperature 2-8 °C