Wichtige Dokumente
T4885
Trichloressigsäure
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
TCA
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 51 °C)
Assay
≥99.0% (titration)
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- β-enaminones via condensation reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and amines.[1]
- 6-amino-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives via four-component condensation reaction of ethyl acetoacetate, phenylhydrazine, malononitrile, and aromatic aldehydes.[2]
- Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by three-component reaction of aldehydes, 2-naphthol and dimedone.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?