Fortfahren mit
5871
Thiamin, Hydrochlorid, CAS-Nr. 67-03-8, Calbiochem
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Synonym(e):
Thiamin, Hydrochlorid, CAS-Nr. 67-03-8, Calbiochem, Vitamin B₁
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17ClN4OS · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.81 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
RTECS - XI7350000
Merck USA index - 14, 9295
assay
≥98% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c[n+H]c(nc2N)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
Cofaktor, der für die Oxidation von Kohlenhydraten und für die Ribose-Synthese benötigt wird.
Coenzym, das für die Oxidation von Kohlenhydraten und für die Synthese von Ribose benötigt wird.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1270Y00004671656002
assay
≥98% (by assay)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105228000504022536866765
857890-1G04061835345731
857890-10G04061835345724
857890-5G04061835345748
5871-100GM04055977189087