Fortfahren mit
P6349
TWEEN® 80
viscous liquid, Low-peroxide
Synonym(e):
POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 1.080,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
non-ionic
form
viscous liquid
mol wt
average mol wt ~1310
contains
BHT as antioxidant
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤3.0% water
density
1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6474P1754P8074
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
average mol wt ~1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤3.0% water, ≤1.0 μmol/g Carbonyls
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤3.0% water
impurities
-
impurities
≤0.025% Phosphorus (P)
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
density
1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.064 g/cm3
density
1.06 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)