Merck
P8074
TWEEN® 80
BioXtra, viscous liquid
Synonym(e):
TWEEN® 80, POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
form
viscous liquid
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregation number
60
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.025% Phosphorus (P)
ign. residue
<0.1%
CMC
0.012 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
HLB
15
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
[„TWEEN“] 80 ist ein Polyethylensorbitester, der verbreitet in biochemischen Anwendungen wie Lösen von Proteinen, Isolieren von Zellkernen aus Zellen in Kultur und Kultivieren von Tuberkelbazillus eingesetzt wird. Es eignet sich auch zum Emulgieren und Dispergieren von Substanzen in Arzneimitteln und Lebensmitteln. TWEEN 80 dient als aktives Trockenmittel in Eiscreme.
Application
[„TWEEN“] 80 wird wie folgt verwendet:
  • zum Lösen von Rapamycin (RAPA) für die Immunsuppressivumbehandlung zum Durchführen von In-vivo-Studien an Mäusen
  • zum Lösen von Remodelin und Remodelin Fluor zum Beurteilen der Remodelin-Toxizität in vivo und die niedermolekulare Dosierung
  • zum Herstellen von Assaymedium für den mikrobiologischen Assay von Gesamtfolat
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)