Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 591,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.260,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Naphthol-AS-BI-Phosphat, Technical grade, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
white to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- als tartratresistente saure Phosphatase(TRAP)-Färbung für den Nachweis der Osteoklastenaktivität
- als Komponente in Tris-HCl zum Färben von Zellen für die Messung der alkalischen Phosphatase-Aktivität (ALP)
- zum Durchführen einer alkalischen Phosphatasereaktion
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility DMF: 50 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N2125-1G | 04061834110101 |
| N2125-100MG | 04061834110095 |
| N2125-5G | 04061832343686 |
| N2125-500MG | 04061834110118 |