Fortfahren mit
N2250
Naphthol-AS-BI-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-Naphthalincarboxamid, 7-brom-N-(2-methoxyphenyl)-3-(phosphonooxy)-, Dinatriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,50
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13BrNNa2O6P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
€ 65,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naphthol-AS-BI-phosphat Dinatriumsalz Hydrat, ≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrat für die histochemische Darstellung der sauren und alkalischen Phosphatase.
Naphthol AS-BI (7-Brom-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidin) ist ein substituiertes Naphthol.
Application
Naphthol-AS-BI-phosphat-Dinatriumsalzhydrat eignet sich für folgende Anwendungen:
  • in Färbeverfahren mit tartratresistenter saurer Phosphatase (TRAP) zur Detektion der Aktivität in Osteoklasten
  • als Bestandteil in Tris-HCl zur Färbung von Zellen zwecks Messung der alkalischen Phosphatase(ALP)-Aktivität
  • zur Durchführung der alkalischen Phosphatasereaktion
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI (7-Brom-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidin) kann als Substrat zur Bestimmung der alkalischen und sauren Phosphatase verwendet werden. Es wird zudem zur Bestimmung der Aktivität der sauren Phosphatase in Einzelzellen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6125N2125N4006
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)