Fortfahren mit
F2256
Fast Red RC Saltz
Powder
Synonym(e):
5-Chlor-2-methoxy-benzoldiazoniumchlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz), Diazo Fast Red RC, Diazotiertes 2-Amino-4-chlor-anisol Zink Doppelsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.19
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
268-183-1
MDL number:
Produktname
Fast Red RC Saltz,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~20%
color
faint yellow to yellow
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0500F3381FBS25
color
faint yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
composition
Dye content, ~20%
composition
-
composition
Dye content, ≥90%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F2256-25G04061833612866