Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,70 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 956,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Fast Red Violet LB Salz, Dye content ≥90 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥90%
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Das Echtrotviolett-LB-Salz ist für die Quantifizierung von alkalischer Phosphatase mittels histochemischer, hämatologischer, histologischer und durchflusszytometrischer Methoden geeignet.
- Es wurde verwendet, um die Rolle von TNF-α während Frakturheilungen zu untersuchen.
- Es wurde zum Nachweis von Tartrat-resistenter saurer Phosphatase (TRAP) in Gewebeschnitten verwendet.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| composition Dye content, ≥90% | composition Dye content, ~20% | composition Dye content, ≥80% | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?