Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 858,00 | |
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.160,00 |
Über diesen Artikel
€ 858,00
Quality Level
form
solid
potency
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
transition temp
flash point >110 °C (own results)
solubility
330 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Application
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (2 %; Wasser): 7,5–9,5
Spez. Drehung (α 20/D; 2 %; Wasser; berechnet auf getrocknete Substanz):
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
TLC-Test: entspricht
Cholsäure (TLC): ≤ 2,0 %
Trocknungsverlust (TG): ≤ 6,0 %
Eignung für die Mikrobiologie (MacConkey-Agar): entspricht
Die Substanz entspricht den in der 6. Auflage der Monographie 1483 (Ph. Eur.) und jeder nachfolgend überarbeiteten Ausgabe beschriebenen Kriterien.
Für weitere Einzelheiten fordern Sie bitte unser BSE-Zertifikat an.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility 330 g/L | solubility water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| mp 357-365 °C | mp - | mp - | mp - |
| application(s) microbiology | application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdesoxycholat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065042500 | 04027269227364 |